Få mere at vide
Brady™ Vinyl gangmarkeringstape
Artikelnummer. p-8000101
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
32,92 m x 50,80 mm
32,92 m x 76,20 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11761625
Brand: Brady™ 058220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vinyl gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
  • Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Alternativt varenummer AMT-2-BLÅ
Oversigt Gangmarkeringstape - Blå
Dimensioner (L x B) 32,92 m x 50,80 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gange og gange
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 32.92 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.034 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Klæbende type Permanent gummibaseret
Farve Blå
Materiale Vinyl
Type Floor Marking Tape