Beskrivelse
- Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | AMT-3-SORT |
| Oversigt | Gangmarkeringstape - Sort |
| Dimensioner (L x B) | 32,92 m x 76,20 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at markere gange og gange |
| Længde (engelsk) | 108 ft. |
| Længde (metrisk) | 32.92 m |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +176 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +80 °C |
| Tykkelse | 0.034 mm |
| Vis mere |