Få mere at vide
Brady™ Vinyl gangmarkeringstape
Artikelnummer. 11761625
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
32,92 m x 50,80 mm
32,92 m x 76,20 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) unitSize
11761625 Blå 32,92 m x 50,80 mm 1 rulning
11791625 Sort 32,92 m x 76,20 mm 1 rulning
11781625 Sort 32,92 m x 50,80 mm 1 rulning
11771625 Blå 32,92 m x 76,20 mm 1 rulning
11741625 Grøn 32,92 m x 50,80 mm 1 rulning
16609425 Rød 32,92 m x 50,80 mm -
11751625 Hvid 32,92 m x 50,80 mm 1 rulning
10643955 Gul 32,92 m x 50,80 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11761625 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 058220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    167.79 DKK / 1 ruller
    Spare 13.21 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vinyl gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
  • Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Alternativt varenummer AMT-2-BLÅ
Oversigt Gangmarkeringstape - Blå
Dimensioner (L x B) 32,92 m x 50,80 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gange og gange
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 32.92 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.034 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Klæbende type Permanent gummibaseret
Farve Blå
Materiale Vinyl
Type Floor Marking Tape