Få mere at vide
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15286336 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15286336 1 mL 2 ml ravfarvet forskåren glasampul 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15286336 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. VINAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.84 DKK
    235.14 DKK / 1ml
    Spare 40.70 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Vinylacetat108-05-42000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl acetate
CAS 108-05-4
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Molekylær formel C4H6O2
Mængde 1 mL
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
InChI nøgle XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OC=C
IUPAC navn ethenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • VINYL ACETATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: vinyl acetate, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug