missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vinyl Acetate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15826350
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15826350 100 mL
15818940 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15826350 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8031840100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Stabilized for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108-05-4

Tekniske data

Smeltepunkt -93°C
Tæthed 0.93 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 71°C to 73°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008713
Mængde 100 mL
Synonym Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester, Vinyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.