Få mere at vide
Vinylacetat, Mikromol™
Beskrivelse
Vinylacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylacetate |
| CAS | 108-05-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vinylacetate |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C4 H6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3 |
| SMIL | CC(=O)OC=C |
| IUPAC navn | Ethenylacetat |
| Vis mere |