Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl acetate |
| Smeltepunkt | -93 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 72 °C til 73 °C |
| Flammepunkt | -8 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COOCH=CH2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vinyl acetate, stabilized
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate, Hydroquinone