Få mere at vide
Vinylacetat, 99%, stikk. med 8-12 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11457707
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457707 2500 mL 2500ml
11463890 100 mL 100ml
11443357 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16247.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.40 DKK
    474.65 DKK / 2500ml
    Spare 106.75 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Vinylacetat anvendes til fremstilling af polyvinylacetatemulsioner og polyvinylalkohol. Det fungerer som en forløber for polyvinylacetat. Det fungerer som en ingrediens i møbellim. Det bruges også til at fremstille copolymerer med andre monomerer såsom ethylen, akrylsyre. Desuden bruges det til at fremstille klæbemidler, maling og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinylacetat anvendes til fremstilling af polyvinylacetatemulsioner og polyvinylalkohol. Det fungerer som en forløber for polyvinylacetat. Det fungerer som en ingrediens i møbellim. Det bruges også til at fremstille copolymerer med andre monomerer såsom ethylen, akrylsyre. Desuden bruges det til at fremstille klæbemidler, maling og plast.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, peroxider, chlorsulfonsyre, ethylenimin, saltsyre, oleum, salpetersyre, svovlsyre og 2-aminoethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-05-4
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00008713
InChI nøgle XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC navn ethenylacetat
SMIL CC(=O)OC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl acetate
Navn note stabiliseret med 8 til 12 ppm hydroquinon
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 72 °C til 73 °C
Flammepunkt −8 °C (18 °F)
Lugt Fedt
Lineær formel CH2=CHO2CCH3
Brydningsindeks 1.396
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%