Få mere at vide
Vinylacetat, 99%, stikk. med 8-12 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11443357
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443357 500 mL 500ml
11463890 100 mL 100ml
11457707 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16247.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Vinylacetat anvendes til fremstilling af polyvinylacetatemulsioner og polyvinylalkohol. Det fungerer som en forløber for polyvinylacetat. Det fungerer som en ingrediens i møbellim. Det bruges også til at fremstille copolymerer med andre monomerer såsom ethylen, akrylsyre. Desuden bruges det til at fremstille klæbemidler, maling og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinylacetat anvendes til fremstilling af polyvinylacetatemulsioner og polyvinylalkohol. Det fungerer som en forløber for polyvinylacetat. Det fungerer som en ingrediens i møbellim. Det bruges også til at fremstille copolymerer med andre monomerer såsom ethylen, akrylsyre. Desuden bruges det til at fremstille klæbemidler, maling og plast.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, peroxider, chlorsulfonsyre, ethylenimin, saltsyre, oleum, salpetersyre, svovlsyre og 2-aminoethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-05-4
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00008713
InChI nøgle XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC navn ethenylacetat
SMIL CC(=O)OC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl Acetate
Navn note stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Smeltepunkt °C to 100°C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 72°C to 73°C
Flammepunkt -8°C (18°F)
Lineær formel CH2=CHO2CCH3
Brydningsindeks 1.396
Mængde 500 mL
FN nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate