Få mere at vide
Vinylacetat 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323996
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323996 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323996 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010383ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylacetate
CAS 108-05-4
Analyt- eller komponentnavne Vinylacetate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C4 H6 O2
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMIL CC(=O)OC=C
IUPAC navn Ethenylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 86,0368 g/mol