Få mere at vide
Vinpocetine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Vinpocetine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinpocetine N-Oxide |
| CAS | 109741-24-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vinpocetine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Eburnamenine-14-carboxylic acid, ethyl ester, 4-oxide, (3alpha,16alpha)- (9CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Apovincaminic acid ethyl ester N-oxide, Ethyl apovincaminate N-oxide |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45 |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.46 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |