Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vinpocetin, 98%
Beskrivelse
Specifik calcium-calmodulin-afhængig fosfodiesterasehæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Oversigt | White |
| Til brug med (applikation) | Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor |
| Formel vægt | 350.46g/mol |
| Smeltepunkt | 147°C to 149°C |
| Produkttype | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
| Assay | 98% |