Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vindoline
Artikelnummer. 15763467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15763467 5 g 5g
15753467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15763467 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2182-14-1 | C25H32N2O6 | 456.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2182-14-1
Molekylær formel C25H32N2O6
Molekylvægt (g/mol) 456.53
InChI nøgle CXBGOBGJHGGWIE-VJAGLATISA-N
Synonym vindoline
PubChem CID 129316872
SMIL CCC12C=CCN3C1C4(CC3)C(C(C2OC(=O)C)(C(=O)OC)O)N(C5=C4C=CC(=C5)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vindoline
Mængde 5 g
Formel vægt 456.53