Få mere at vide
Vindoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vindoline |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O6/c1-6-23-10-7-12-27-13-11-24(19(23)27)17-9-8-16(31-4)14-18(17)26(3)20(24)25(30,22(29)32-5)21(23)33-15(2)28/h7-10,14,19-21,30H,6,11-13H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24+,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 456.226 |