missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vindoline, Mikromol™
Beskrivelse
Vindoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vindoline |
| CAS | 2182-14-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vindoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H32 N2 O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O6/c1-6-23-10-7-12-27-13-11-24(19(23)27)17-9-8-16(31-4)14-18(17)26(3)20(24)25(30,22(29)32-5)21(23)33-15(2)28/h7-10,14,19-21,30H,6,11-13H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]12C=CCN3CC[C@]4([C@@H]13)[C@H](N(C)c5cc(OC)ccc45)[C@@](O)([C@H]2OC(=O)C)C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.53 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 456.226 g/mol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?