missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vindesine Sulfate Salt, TRC

Artikelnummer. 30457186
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457186 10 mg
30452294 25 mg
30450362 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV41455010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59917-39-4
Molekylær formel C43 H55 N5 O7 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 852
Synonym Vindesine sulfate, Methyl (5S,7R,9S)-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-2H-3,7-methanoazacycloundecino[4,5-b]indole-9-carboxylate sulfate, Vincaleukoblastine, 3-(aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)-, sulfate (1:1), Vincaleukoblastine, 3-(aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), 1H-Indolizino[8,1-cd]carbazole, vincaleukoblastine deriv., 2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, vincaleukoblastine deriv., DAVA, Desacetylvinblastine amide sulfate, Eldesine, Eldisine, Fildesin, LY 099094, Lilly 99094, NSC 245467, Vindesine sulfate, Xi Ai Ke Vial
SMIL CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)N)C1.OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vindesine Sulfate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C43H55N5O7.H2O4S/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4)/t25-,34-,35+,36+,39-,40+,41+,42-,43-;/m0./s1
Formel vægt 851.3775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.