missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide |
| CAS | 69783-92-2 |
| Molekylær formel | C46H61N5O8 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Vindesine HPA, (3S,5S,7S,9S)-Methyl 5-Ethyl-9-((3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-5-((3-hydroxypropyl)carbamoyl)-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl)-5-hydroxy-2,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-1H-3,7-methano[1]azacycloundecino[5,4-b]indole-9-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C46H61N5O8/c1-6-42(56)24-28-25-45(41(55)59-5,36-30(14-19-50(26-28)27-42)29-12-8-9-13-33(29)48-36)32-22-31-34(23-35(32)58-4)49(3)38-44(31)16-20-51-18-10-15-43(7-2,37(44)51)39(53)46(38,57)40(54)47-17-11-21-52/h8-10,12-13,15,22-23,28,37-39,48,52-53,56-57H,6-7,11,14,16-21,24-27H2,1-5H3,(H,47,54)/t28-,37+,38-,39-,42?,43-,44-,45+,46+/m1/s1 |
| SMIL | CCC1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)NCCCO)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 812.01 |
| Formel vægt | 811.452 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?