Få mere at vide
Vincristine sulfate, 99.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426111 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
11426111 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426111 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219068705
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 2068-78-2
Molekylær formel C46H58N4O14S
Molekylvægt (g/mol) 923.044
InChI nøgle AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
Synonym vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
PubChem CID 126963557
SMIL CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vincristine sulfate
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.994
Mængde 5 mg
Formel vægt 923
Fysisk form Pulver