Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vincristinsulfat, 95%
Artikelnummer. 10731481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731481 5 mg Glasflaske 5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10731481 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 203440050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2068-78-2 | C46H56N4O10·H2SO4 | 923.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vincristine sulfate
Navn note 95%
CAS 2068-78-2
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 273°C to 281°C
Tab ved tørring 12% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C46H56N4O10·H2SO4
MDL nummer MFCD08706469
Mængde 5 mg
Merck Index 15, 10183
Synonym vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
InChI nøgle AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
SMIL CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 923.03
PubChem CID 126963557
Formel vægt 923.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver