Få mere at vide
MedChemExpress Vincristine sulfate
Artikelnummer. 16414847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16414847 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16414847 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0488
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Vincristine sulfate is an antitumor vinca alkaloid which inhibits microtubule formation in mitotic spindle, resulting in an arrest of dividing cells at the metaphase stage. It binds to microtubule with a Ki of 85 nM.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvægt (g/mol) 923.04 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 2068-78-2
Produkttype Natural Products
Renhed 97.83%
Opløselighed DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate
Mål Microtubule/Tubulin∣Apoptosis