Få mere at vide
Vincristine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vincristine N-Oxide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H56N4O11/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)59-5,36-30(14-19-50(57,24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)58-4)49(26-51)38-44(31)16-18-48-17-11-15-43(8-2,37(44)48)39(61-27(3)52)46(38,56)41(54)60-6/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-,50-/m0/s1 |
| Formel vægt | 840.3946 |