missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vincristine-d3 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 22-Oxovincaleukoblastine-d3 Sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43+,44+,45+,46?;/m1./s1/i5D3; |
| Formel vægt | 925.3859 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?