Få mere at vide
Vinclozolin 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310677
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310677 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310677 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17920000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinclozolin
CAS 50471-44-8
Analyt- eller komponentnavne Vinclozolin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 Cl2 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (±)-Vinclozolin, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-2,4-oxazolidinedione, BAS 352-04F, BAS 35202F, BAS 35204, N-3,5-Dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyloxazolidine-2,4-dione, Ornalin, Ranilan, Ronilan, Ronilan 50WP, Vinclozolin, 2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3
SMIL CC1(OC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)C=C
IUPAC navn 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 286.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 284.9959 g/mol