Få mere at vide
Vincamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vincamine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 354.1943 |