Få mere at vide
Vincamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Vincamine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vincamine N-Oxide |
| CAS | 51442-60-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vincamine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Vincamine N-oxide, Eburnamenine-14-carboxylic acid, 14,15-dihydro-14-hydroxy-, methyl ester, 4-oxide, (3alpha,14beta,16alpha)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O4/c1-3-20-10-6-11-23(26)12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)22(17(15)18(20)23)21(25,13-20)19(24)27-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+,23?/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@]12CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.44 |
| Vis mere |