Få mere at vide
Vincamine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052479
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052479 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052479 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0519.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vincamine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vincamine N-Oxide
CAS 51442-60-5
Analyt- eller komponentnavne Vincamine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Vincamine N-oxide, Eburnamenine-14-carboxylic acid, 14,15-dihydro-14-hydroxy-, methyl ester, 4-oxide, (3alpha,14beta,16alpha)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O4/c1-3-20-10-6-11-23(26)12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)22(17(15)18(20)23)21(25,13-20)19(24)27-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+,23?/m1/s1
SMIL CC[C@@]12CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 370.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.1893 g/mol