Få mere at vide
Vincamine, LoGiCal
Artikelnummer. 30462684
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462684 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462684 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0519.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vincamine
CAS 1617-90-9
Analyt- eller komponentnavne Vincamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C21 H26 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Vincamine, Minorine, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Vincamine, (+)-cis-Vincamine, Angiopac, Arteriovinca, Devincan, Devinkan, Equipur, Methyl vincaminate, Minorin, NSC 91998, Novicet, Ocu-vinc, Oxygeron, Perval, Pervincamine, Pervone, Sostenil, Tripervan, Vincadar, Vincafarm, Vincafolina, Vincafor, Vincagil, Vincalen, Vincamidol, Vincamin, Vincapan, Vincapront, Vincimax, Vinodrel Retard, Vinvasaunier, Vraap, cis-Vincamine, (3alpha,14beta,16alpha)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenine-14-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
IUPAC navn (3,14,16α βα)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenin-14-carboxylsyre methylester
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 354.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 354,1943 g/mol