Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vincamine, 98%
Beskrivelse
En vasodilator
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 g |
| Oversigt | Hvid til Lys Gul |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En vasodilator |
| Formel vægt | 354,45g/mol |
| Smeltepunkt | 232 °C |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Assay | 98% |