Få mere at vide
Vinburnine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1180
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinburnine
CAS 4880-88-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N2O
Mængde 100 mg
Synonym (-)-Eburnamonine (-)-Vincamone
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Formel vægt 294.39
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation