Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Vinblastine sulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075112
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18075112 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18075112 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1256/50
Disrupts microtubules
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-67-9
Molekylær formel C46H60N4O13S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinblastine sulfate
Mængde 50 mg
Formel vægt 909.06
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 909.06