Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 98%
Beskrivelse
Anticancer; mikrotubuliforstyrrer; Inducerer apoptose. Vinblastinsulfat anvendes terapeutisk som antineoplast. Det anvendes også til behandling af Hodgkins sygdom, choriocarcinom, akutte og kroniske leukæmier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | White |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Til brug med (applikation) | Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis |
| Formel vægt | 909.06g/mol |
| Smeltepunkt | 267°C |
| Opløselighed | Soluble in water or DMSO |
| Produkttype | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
| Assay | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Vinblastine sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate