Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 98%
Description
Anticancer; mikrotubuliforstyrrer; Inducerer apoptose. Vinblastinsulfat anvendes terapeutisk som antineoplast. Det anvendes også til behandling af Hodgkins sygdom, choriocarcinom, akutte og kroniske leukæmier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | Kræftbekæmpende middel; mikrotubuliforstyrrer; Inducerer apoptose |
| Formel vægt | 909,06 g/mol |
| Smeltepunkt | 267 °C |
| Opløselighed | Opløselig i vand eller DMSO |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Show More |