Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 96,0-102,0 %
Artikelnummer. 10289223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
Artikelnummer. 10289223
Brand: Thermo Scientific Chemicals 203450250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-67-9
Molekylær formel C46H60N4O13S
Molekylvægt (g/mol) 909.06
MDL nummer MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
InChI nøgle KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonym vinblastine sulfate
PubChem CID 131709225
IUPAC navn methyl (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-ethyl-4-[(13S,15S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-(methoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.3.1.1.0 nad. eca-4(12),5,7,9-tetraen-13-yl]-10-hydroxy-5-methoxy-8-methyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.01,9.02,7.016,111]nonadeca-2(7),3,5,5,- svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinblastine sulfate
Smeltepunkt 267.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to 102% (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 10179
Specifik rotationstilstand −21.70° (21°C c=2,CH3OH)
Specifik rotation -21.7
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,acetone,ethyl acetate,,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formel vægt 909.05
Procent renhed 96.0-102%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinblastine sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vinblastine sulphate