Få mere at vide
Viloxazine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Viloxazine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35604-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Viloxazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2 |
| IUPAC navn | 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine;hydrochloride |
| Vis mere |