Få mere at vide
Viloxazine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17920786
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17920786 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17920786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3361.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Viloxazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Viloxazine Hydrochloride
CAS 35604-67-2
Analyt- eller komponentnavne Viloxazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
InChI formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2
IUPAC navn 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 273.76
Mængde 100 mg
Formel vægt 273.1132 g/mol