Få mere at vide
Vileda Professional™ CleanTech™ Duo mikrofiber lamineret moppe, steril
Artikelnummer. 17882496
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
17882496 Steril
1 options
Artikelnummer. 17882496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 147544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13365.00 DKK
    11269.44 DKK / Pakke med 45
    Spare 2095.56 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til rengøring/desinfektion af gulve, vægge og lofter. Vileda Professional CleanTech Duo Microfiber Laminated Mop, Sterile er designet til brug i renrum op til klasse ISO 5/GMP A og B/FED209D Klasse 100.
  • Mikrofiberlamineret renrumsskum
  • Dobbeltsidet for effektiv rengøring og desinficering
  • Klæbemiddelfri lamineringsteknikker, der bruges til at forhindre yderligere kontaminering af produkter
  • Velegnet til spand og præpareret metode
  • Dokumenteret bakteriereduktion på 99,99 %
  • Valideret til de 10 -6 SAL pr ISO 11137
  • Individuelt i dobbelt sække med lot # og indikatorpunkt på hver pakke
  • Sterilitetscertifikat fås efter anmodning