Få mere at vide
Vildagliptin racemiksk, TRC
Artikelnummer. 30456902
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456902 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV305028100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Racemic Vildagliptin
CAS 1360862-63-0
Molekylær formel C17 H25 N3 O2
Mængde 100 mg
Synonym Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2
SMIL OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N
IUPAC navn 1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidin-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 303.399
Formel vægt 303.195