missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vildagliptin Racemic, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Racemic Vildagliptin |
| CAS | 1360862-63-0 |
| Molekylær formel | C17 H25 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2 |
| SMIL | OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N |
| IUPAC navn | 1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.399 |
| Formel vægt | 303.195 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?