Få mere at vide
Vildagliptin, Mikromol™
Artikelnummer. 17960996
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17960996 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17960996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3564.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vildagliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vildagliptin
CAS 274901-16-5
Analyt- eller komponentnavne Vildagliptin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2S)- (9CI), (S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamant-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, DSP 7238, Equa, Galvus, LAF 237, NVP-LAF 237, Vildagliptin
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1
SMIL OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C#N
IUPAC navn (2S)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 303.1947 g/mol