missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vildagliptin-d3, TRC

Artikelnummer. 30456203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456203 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30456203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV3050020.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vildagliptin-d3
CAS 1217546-82-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H22D3N3O2
Mængde 0.5 mg
Synonym (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-(pyrrolidine-d3)carbonitrile, LAF 237-d3, NVP-LAF 237-d3, Galvus-d3
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12-,13+,14-,16?,17?/m0/s1/i3D2,14D
SMIL O=C(N1[C@]([2H])(C#N)CCC1([2H])[2H])CN[C@]23C[C@](C[C@H]4C3)(O)C[C@@H](C4)C2
IUPAC navn (2S)-2,5,5-trideuterio-1-[2-[[(5R,7S)-3-hydroxy-1-adamantyl]amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 306.42
Formel vægt 306.2135
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.