Få mere at vide
Vildagliptin Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C17H27N3O3 |
| MDL nummer | MFCD30541494 |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.41, 321.42 |
| InChI nøgle | IUJJPEBUSBVYIP-VHDAAVTISA-N |
| SMIL | [H][C@]12C[C@]3([H])CC(O)(C1)CC(C2)(C3)NCC(=O)N1CCCC1C(N)=O |
| IUPAC navn | 1-(2-{[(5R,7S)-3-hydroxyadamantan-1-yl]amino}acetyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Produkttype | Metabolite |
| Mængde | 100 mg |
| Vis mere |