Få mere at vide
Vildagliptin Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.41 |
| Produkttype | Metabolite |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |