Få mere at vide
Vilazodone, MedChemExpress
Beskrivelse
Vilazodone (EMD 68843
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vilazodone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163521-12-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H27N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | EMD 68843 SB659746A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM) |
| Vis mere |