Få mere at vide
Vilazodone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17993446
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17993446 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17993446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3679.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vilazodone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vilazodone HCl
CAS 163521-08-2
Analyt- eller komponentnavne Vilazodone HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H27 N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9CI), EMD 68843, SB 659746A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
SMIL Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3
IUPAC navn 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 477.99
Mængde 250 mg
Formel vægt 477.1932 g/mol