Få mere at vide
Vilazodone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Vilazodone Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vilazodone HCl |
| CAS | 163521-08-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vilazodone HCl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H27 N5 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9CI), EMD 68843, SB 659746A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H |
| SMIL | Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| IUPAC navn | 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamide;hydrochloride |
| Vis mere |