missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vilazodone Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486008 10 mg
16402157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14261

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.

Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vilazodone Hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 163521-08-2
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28ClN5O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym EMD 68843 HydrochlorideSB659746A Hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (52.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 477.99
Formel vægt 477.99
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.