Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Beskrivelse
Vilazodone hydrochloride is a potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 163521-08-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | 5-HT1A |
| Molekylær formel | C26H27N5O2.HCl |
| Formel vægt | 477.99g/mol |
| Produkttype | Agonist |
For Research Use Only