Få mere at vide
Vilazodone Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vilazodone Ethyl Ester |
| CAS | 163521-11-7 |
| Molekylær formel | C28H30N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N4O3/c1-2-34-28(33)27-17-22-16-23(7-9-26(22)35-27)32-13-11-31(12-14-32)10-4-3-5-21-19-30-25-8-6-20(18-29)15-24(21)25/h6-9,15-17,19,30H,2-5,10-14H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| IUPAC navn | ethyl 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.56 |
| Formel vægt | 470.2318 |