Få mere at vide
Vilazodone-d8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438627
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16438627 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16438627 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14261S
MedChemExpress Vilazodone D8 is the a deuterium labeled vilazodone, which is a combined serotonin specific reuptake inhibitor (SSRI) and 5-HT1A receptor partial agonist.
Vilazodone D8 is the a deuterium labeled vilazodone, which is a combined serotonin specific reuptake inhibitor (SSRI) and 5-HT1A receptor partial agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vilazodone-d8
CAS 1794789-93-7
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C26H19D8N5O2
Farve White
SMIL N#CC1=CC=C(NC=C2CCCCN3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C4=CC=C(OC(C(N)=O)=C5)C5=C4)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C2=C1
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 449.57
Mængde 5 mg
Formel vægt 449.57