Få mere at vide
Vilazodone Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vilazodone Carboxylic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N4O3/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-28-23)3-1-2-8-29-9-11-30(12-10-29)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(31)32/h4-7,13-15,17,28H,1-3,8-12H2,(H,31,32) |
| Formel vægt | 442.2005 |