Få mere at vide
Vilanterol Trifenatate, Mikromol™
Artikelnummer. 18020240
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18020240 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3492.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vilanterol Trifenatate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vilanterol Trifenatate
CAS 503070-58-4
Analyt- eller komponentnavne Vilanterol Trifenatate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H33 Cl2 N O5 . C20 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[(R)-2-[[6-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)ethoxy]hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol triphenylacetate, GW 642444M, Vilanterol trifenatate, Benzeneacetic acid, alpha,alpha-diphenyl-, compd. with (alpha1R)-alpha1-[[[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol (1:1), GW 642444M
InChI formel InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
SMIL OCc1cc(ccc1O)[C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCc2c(Cl)cccc2Cl.OC(=O)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 4-[(1R)-2-[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexylamino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;2,2,2-triphenylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 774.77
Mængde 100 mg
Formel vægt 773.2886 g/mol