Få mere at vide
Vilanterol Trifenatate, Mikromol™
Beskrivelse
Vilanterol Trifenatate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vilanterol Trifenatate |
| CAS | 503070-58-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vilanterol Trifenatate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H33 Cl2 N O5 . C20 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[(R)-2-[[6-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)ethoxy]hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol triphenylacetate, GW 642444M, Vilanterol trifenatate, Benzeneacetic acid, alpha,alpha-diphenyl-, compd. with (alpha1R)-alpha1-[[[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol (1:1), GW 642444M |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1 |
| SMIL | OCc1cc(ccc1O)[C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCc2c(Cl)cccc2Cl.OC(=O)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 4-[(1R)-2-[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexylamino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;2,2,2-triphenylacetic acid |
| Vis mere |