missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vilanterol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30450120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV26000510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vilanterol Acetate
CAS 503068-35-7
Molekylær formel C26 H37 Cl2 N O7
Mængde 10 mg
Synonym (α1R)-α1-[[[6-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol Acetate (Salt), 4-[(1R)-2-[[6-[2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]ethoxy]hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol Acetate
InChI formel InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C2H4O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;1-2(3)4/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1H3,(H,3,4)/t24-;/m0./s1
SMIL CC(=O)O.OCc1cc(ccc1O)[C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn acetic acid;4-[(1R)-2-[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexylamino]-1-hydroxy-ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 546.48
Formel vægt 545.1947
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.