Få mere at vide
Bel-Art™ Vikem Vinyl forklæder
Artikelnummer. p-8576007 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
91 cm
107 cm
Artikelnummer. 10024610
Brand: Bel-Art™ H246030001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse til personale på hospitaler, skoler, laboratorier og industrianlæg.
  • Let og behagelig
  • Fremstillet af 4 mil tyk vinyl
  • Syet bomuldsbinding, der sikrer alle kanter
  • Stærke binderygge dobbelt forstærket med metalgennemføringer gennem tre lag materiale i taljen
  • Ikke-absorberende og kemisk modstandsdygtig
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Vinyl
Farve Klar
Engangs Genanvendelig
Lukketype Slips
Sterilitet Ikke steril
Konstruktion Syet bomuldsbinding, der sikrer alle kanter
Dimensioner (L x B) 91 x 69 cm (36 x 27 tommer)
Længde (metrisk) 91 cm
Sømtype Syet